missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rac O-Desmethyl Venlafaxin Beta-D-Glucuronid, TRC

Artikelnummer. 30354471
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30354471 5 mg 5 Milligramm
30349995 10 mg 10 Milligramm
30353702 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30354471 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2965255MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1021933-98-1
Summenformel C22 H33 N O8
Molekulargewicht (g/mol) 439.5
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R)-6-[4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-Hydroxycyclohexyl)ethyl]phenoxy]-3,4,5-Trihydroxyoxan-2-Carbonsäure
SMILES CN(C)CC(c1ccc(OC2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1)C3(O)CCCCC3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material O-Desmethyl-(rac-venlafaxine) Glucuronide
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H33NO8/c1-23(2)12-15(22(29)10-4-3-5-11-22)13-6-8-14(9-7-13)30-21-18(26)16(24)17(25)19(31-21)20(27)28/h6-9,15-19,21,24-26,29H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,27,28)/t15?,16-,17-,18+,19-,21?/m0/s1
Formelmasse 439.2206
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.