Learn More
rac Pimobendan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pimobendan |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H18N4O2/c1-11-9-17(24)22-23-18(11)13-5-8-15-16(10-13)21-19(20-15)12-3-6-14(25-2)7-4-12/h3-8,10-11H,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,24) |
| Formelmasse | 334.143 |