Learn More
rac-Propranololhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30424963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424963 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30424963 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8318001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propanolol Hydrochloride
CAS 318-98-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C16 H21 N O2 . Cl H
Menge 1 g
Synonym 2-Propanol','1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-','hydrochloride (1:1), 2-Propanol','1-(isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-','hydrochloride (8CI), 2-Propanol','1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-','hydrochloride (9CI), (R,S)-Propranolol hydrochloride, (RS)-Propranolol hydrochloride, (±)-Propranolol hydrochloride, 1-(1-Naphthoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(1-Naphthyloxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(1-Naphthyloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthoxy)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)propan-2-ol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol hydrochloride, 1-(Naphthalen-1-yloxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol hydrochloride, 1-Isopropylamino-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol monohydrochloride, Anaprilin, Anapriline, Angilol, Apsolol, Avlocardyl, Bedranol, Beprane, Berkolol, Beta-Neg, Beta-Tablinen, Beta-Timelets, Betacap, Cardinol, Caridolol, Ciplar, DL-Anapriline, DL-Propranolol hydrochloride, Deralin, Docitan, Dociton, Duranol, Efektolol, Elbol, Frekven, Hemangeol, Hemangiol, ICI 45520, Inderal, Inderal LA, Inderalici, Indobloc, Intermigran, Kemi S, Monoprolol, NSC 91523, Naprilin, Obsidan, Oposim, Prano-Puren, Prophylux, Propranolol chloride, Propranolol hydrochloride, Propranur, Propraratiopharm, Pylapron, Rapynogen, Sagittol, Servanolol, Sloprolol, Sumial, Tesnol, dl-Propranolol hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
IUPAC-Name 1-Naphthalen-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 295.8
Formelmasse 295.1339
Reinheit (%) >95