Learn More
rac-Rotigotin-D3-Methylether, TRC
Artikelnummer. 30421000
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421000 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30421000 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR70071725MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-Rotigotine-D3 Methyl Ether
CAS 1246820-80-3
Summenformel C20H24D3NOS
Menge 25 mg
Synonym N-Propyl-N-(1,2,3,4-tetrahydro-5-methoxy-2-naphthalenyl)-2-thiopheneethanamine-D3, 2-(N-Propyl-N-2-thienylethylamino)-5-methoxytetralin-D3, N 0724-D3, 5-Methoxy-N-(propyl-3,3,3-D3)-N-(2-(thiophen-2-yl)ethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
InChI-Formel InChI=1S/C20H27NOS/c1-3-12-21(13-11-18-7-5-14-23-18)17-9-10-19-16(15-17)6-4-8-20(19)22-2/h4-8,14,17H,3,9-13,15H2,1-2H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])CCN(CCc1cccs1)C2CCc3c(C2)cccc3OC
IUPAC-Name 5-Methoxy-N-(2-thiophen-2-ylethyl)-N-(3,3,3-trideuteriopropyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 332.52
Formelmasse 332.2002