missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rac-Ruxolitinib-d9 (Hauptwirkstoff), TRC

Artikelnummer. 30425422
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30425422 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30425422 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR7019982.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material rac-Ruxolitinib-d9
CAS 2469553-67-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C17 H9 D9 N6
Menge 2.5 mg
Synonym β-Cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole-1-propanenitrile-d9, INCB 018424-d9
InChI-Formel InChI=1S/C17H18N6/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21)/i1D2,2D2,3D2,4D2,12D
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])C(CC#N)N(N=C2)C=C2C3=NC=NC4=C3C=CN4
IUPAC-Name 3-(1,2,2,3,3,4,4,5,5-Nonadeuteriocyclopentyl)-3-[4-(7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)pyrazol-1-yl]propannitril
Molekulargewicht (g/mol) 315.42
Formelmasse 315.2158
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.