Learn More
rac-Ruxolitinib-d9 (Hauptwirkstoff), TRC
Artikelnummer. 30409517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30409517 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30409517 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR7019981MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-Ruxolitinib-d9
CAS 2469553-67-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C17 H9 D9 N6
Menge 1 mg
Synonym β-Cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole-1-propanenitrile-d9, INCB 018424-d9
InChI-Formel InChI=1S/C17H18N6/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21)/i1D2,2D2,3D2,4D2,12D
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])C(CC#N)N(N=C2)C=C2C3=NC=NC4=C3C=CN4
IUPAC-Name 3-(1,2,2,3,3,4,4,5,5-Nonadeuteriocyclopentyl)-3-[4-(7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)pyrazol-1-yl]propannitril
Molekulargewicht (g/mol) 315.42
Formelmasse 315.2158
Reinheit (%) >95