Learn More
rac Styroloxid, TRC
Artikelnummer. 30414561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30414561 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414561 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6877955G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac Styrene Oxide
CAS 96-09-3
Summenformel C8H8O
Menge 5 g
Synonym 2-Phenyloxirane, (Epoxyethyl)benzene, 1,2-Epoxy-1-phenylethane, Phenyloxirane, (Epoxyethyl)benzene, (±)-Phenylethylene Oxide, (±)-Phenyloxirane, (±)-Styrene Oxide, 1,2-Epoxyethylbenzene, 1-Phenyl-1,2-epoxyethane, 2-Phenyloxirane, Epoxystyrene, NSC 637, NSC 7582, Phenethylene Oxide, Phenylethylene Oxide, Phenyloxirane, STO, Styrene 1',2'-Oxide, Styrene 7,8-Oxide, Styrene epoxide, Styryl Oxide, alpha,beta-Epoxystyrene
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2
SMILES C1OC1c2ccccc2
IUPAC-Name 2-Phenyloxiran
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
Formelmasse 120.0575