missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rac Tenofovir-d6, TRC

Artikelnummer. 30415737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30415737 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30415737 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT01850210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tenofovir-D6
CAS 1020719-94-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9 2H6 H8 N5 O4 P
Menge 10 mg
Synonym P-[[1-[(6-amino-9H-purin-9-yl)methyl-d2]ethoxy-1,2,2,2-d4]methyl]phosphonic acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H14N5O4P/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17)/i1D3,2D2,6D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(OCP(=O)(O)O)C([2H])([2H])n1cnc2c(N)ncnc12
IUPAC-Name [1-(6-Aminopurin-9-yl)-1,1,2,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-yl]oxymethylphosphonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 293.25
Formelmasse 293.116
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.