Learn More
rac trans-2-Phenylcyclopropancarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30424414
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424414 5 g 5 Gramm
30418352 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30424414 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3196855G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic Acid
CAS 939-90-2
Summenformel C10H10O2
Menge 5 g
Synonym (1R,2R)-rel-2-Phenyl-cyclopropanecarboxylic Acid, (+/-)-trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic Acid, NSC 40846
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O2/c11-10(12)9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2,(H,11,12)/t8-,9+/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
IUPAC-Name (1R,2R)-2-Phenylcyclopropan-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
Formelmasse 162.0681