Learn More
rac-trans-4-Defluoro-4-Methoxy Paroxetin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17923015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17923015 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17923015 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD22903010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3R,4S)-rel-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-methoxyphenyl)-piperidine hydrochloride
CAS 127017-74-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C20 H23 N O4 . Cl H
Menge 10 mg
Synonym Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-methoxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), (3R,4S)-rel-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-methoxyphenyl)-, hydrochloride, trans- (9CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-methoxyphenyl)-, hydrochloride, trans-(±)-, SB-242670-A, Ph Eur Paroxetine Hydrochloride Impurity B, p-Methoxy Paroxetine HCl, USP Paroxetine Related Compound A
InChI-Formel InChI=1S/C20H23NO4.ClH/c1-22-16-4-2-14(3-5-16)18-8-9-21-11-15(18)12-23-17-6-7-19-20(10-17)25-13-24-19;/h2-7,10,15,18,21H,8-9,11-13H2,1H3;1H/t15-,18-;/m0./s1
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
IUPAC-Name (3S,4R)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperidin; Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 377.86
Formelmasse 377.1394
Reinheit (%) >95%