Learn More
rac-trans-5-Hydroxy-1,3-oxathiolan-2-Carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30389032
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30389032 5 g -
30400454 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30389032 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9511705G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147027-04-1
Summenformel C4H6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 150.15
Synonym (2R,5R)-5-Hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid
IUPAC-Name (2S,5S)-5-Hydroxy-1,3-Oxathiolan-2-Carbonsäure
SMILES O[C@@H]1CS[C@H](O1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-trans-5-Hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O4S/c5-2-1-9-4(8-2)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)/t2-,4-/m0/s1
Formelmasse 149.9987