Learn More
rac-trans-N-Methyl-Sertralinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac-trans-N-Methyl Sertraline Hydrochloride |
| CAS | 79836-76-3 |
| Summenformel | C18H20Cl3N |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (1R,4S)-rel-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N,N-dimethyl-1-naphthalenamine Hydrochloride, trans-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N,N-dimethyl-1-naphthalenamine Hydrochloride, trans-(±)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N,N-dimethyl-1-naphthalenamine Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H19Cl2N.ClH/c1-21(2)18-10-8-13(14-5-3-4-6-15(14)18)12-7-9-16(19)17(20)11-12;/h3-7,9,11,13,18H,8,10H2,1-2H3;1H/t13-,18+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CN(C)[C@@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| IUPAC-Name | (1R,4S)-4-(3,4-Dichlorphenyl)-N,N-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-amin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 356.72 |
| Formelmasse | 355.0661 |