Learn More
rac-Trimethylketoprofen (Gemisch der (2',3'4')- und (3',4',5')-Isomere), TRC
Artikelnummer. 30457037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457037 5 mg 5 Milligramm
30456717 25 mg 25 Milligramm
30454456 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457037 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7964305MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-Trimethyl Ketoprofen (Mixture of (2',3'4') and (3',4',5') Isomers)
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile rac-Trimethyl Ketoprofen (Mixture of (2',3'4') and (3',4',5') Isomers)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19H20O3
InChI-Formel InChI=1S/2C19H20O3/c1-11-8-17(9-12(2)13(11)3)18(20)16-7-5-6-15(10-16)14(4)19(21)22;1-11-8-9-17(13(3)12(11)2)18(20)16-7-5-6-15(10-16)14(4)19(21)22/h2*5-10,14H,1-4H3,(H,21,22)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES O=C(C1=CC=CC(C(C)C(O)=O)=C1)C2=C(C)C(C)=C(C)C=C2.O=C(C3=CC=CC(C(C)C(O)=O)=C3)C4=CC(C)=C(C)C(C)=C4
IUPAC-Name 2-(3-(2,3,4-Trimethylbenzoyl)phenyl)propansäure--2-(3-(3,4,5-Trimethylbenzoyl)phenyl)propansäure (1/1)
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 296.36
Menge 5 mg
Formelmasse 296.14