Learn More
Tenak™ Gestell
Artikelnummer. 11597214 Alle ansehen TENAK Produkte
Artikelnummer. 11597214 Lieferant Tenak™ Lieferanten-Nr. TE21352
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Tiefkühlschrank, für 10 Boxen, 32 mm hoch, Edelstahl, mit Verriegelungsstange, Tenak
Spezifikation
Schrankmaterial Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle Tiefkühlgeräte
Enthält Verriegelungsstange zum Sichern von Kryoboxen
Array 1 x 10
Abmessungen (T x B x H) außen 140 x 140 x 359 mm
Außentiefe (metrisch) 140 mm
Außenhöhe (metrisch) 359 mm
Außenbreite (metrisch) 140 mm
Aufnahmevermögen Kryoboxen (10, 32 mm H)