Learn More
Eppendorf™ Gestell für U360 Gefrierschränke
Artikelnummer. p-8008033
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen
Boxen (2)
Positionen:
12
28in.-Boxen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11369894
Marke: Eppendorf™ K06413000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eppendorf™ Drawer Racking for Upright Freezers is made of strong, non-corrosive aluminum for long-term use. Standard racking sizes are offered for 53 mm, 76 mm, and 102 mm box heights. The racks can be equipped with freezer boxes of up to 133 mm x 133 mm footprint.
  • Product Type: Drawer Racking for Upright ULT Freezers
  • Material: Aluminum
  • Dimensions (D x W x H): 560 x 140 x 415 mm (22 x 5.5 x 16.3 in.)
  • Box Footprint: 133 x 133 mm
  • For Use With (Equipment): Eppendorf U360, U535, U725, and CryoCube F740 Series (3-Compartment) Upright Freezers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gestell
Aufnahmevermögen Boxen (2)
Material Aluminum
Positionen 28in.-Boxen
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) U360-Modell Tiefkühlgeräte
Anzahl Probengestelle 1
Menge Je 1
Abmessungen (L x B) 133 x 133 mm
Breite (metrisch) 140 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.5 in.
Höhe (metrisch) 50,8 mm
Höhe (angloamerikanisch) 16.3 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 22 in.
Tiefe (metrisch) 560 mm