Beschreibung
- Gestell
- Für die Verwendung in Tiefkühlgeräten
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlgeräte |
| Aufnahmevermögen | Mikrotiterplatten (90) |
| Röhrchen-Array | 15 x 6 |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |