Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 16 mm Shelf Height
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Mikrotiterplatten (114)
Mikrotiterplatten (115)
Mikrotiterplatten (133)
Mikrotiterplatten (36)
Mikrotiterplatten (45)
Mikrotiterplatten (54)
Mikrotiterplatten (63)
Mikrotiterplatten (64)
Mikrotiterplatten (68)
Mikrotiterplatten (80)
Mikrotiterplatten (95)
Mikrotiterplatten (96)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
- Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
- Aus Aluminium
Spezifikation
Spezifikation
| Array | 19 x 7 |
| Aufnahmevermögen | Mikrotiterplatten (133) |
| Material | Aluminium |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
| Abmessungen (L x B x H) | 630 x 135 x 323 mm |
| Höhe (metrisch) | 16 mm |