missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RACK1/GNB2L1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | RACK1/GNB2L1 |
|---|---|
| Konzentration | 0.23 mg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16865715
|
Proteintech
27592-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16855715
|
Proteintech
27592-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
RACK1 (receptor for activated C kinase 1) was identified through its binding to various PKC isoforms. Its main function is to recruit PKC and various other proteins to specific locations to form multiprotein complexes, mediating various signal pathways. RACK1 is required for VANGL2 membrane localization and for PTK2/FAK1 phosphorylation and dephosphorylation.Spezifikation
| RACK1/GNB2L1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| P63244, P63245, P68040 | |
| 10399, 14694, 83427 | |
| RACK1; GNB2L1 Fusion Protein Ag26708 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RACK1 |
| 0.23 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Gnb2 rs1, GNB2L1, H12.3, HLC 7, PIG21, RACK1 | |
| RACK1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts