Learn More
Hamilton™ Pipettenspitzen im Gestell
Beschreibung
- Hergestellt aus chemikalienbeständigem, reinem Polypropylen für hervorragende Klarheit und glatte Oberflächen
- Vorsterilisiert
- 96 Spitzen pro Gestell
- Garantiert herausragende Genauigkeit und Präzision
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Format | Racks |
| Material | Polypropylen |