Learn More
- Home
- Products
- Schüttler
- Zubehör für Schüttler
- Thermo Scientific™ Racks und Zubehör für CO2-resistente Schüttler
Thermo Scientific™ Racks und Zubehör für CO2-resistente Schüttler
Artikelnummer. 15301135 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Allgemeiner Netzadapter
EU-Stecker
Federdrahtgestell
Federplattform
Festes Röhrchengestell
Festes konisches Röhrchengestell
Gummitabular
Klebematte
Kontrollbox
Mikrotiterplatten-Halter
Röhrchengestell
Schüttler-Plattform
UK-Stecker
Universal-Plattform
Variables Gestell für konische 15-ml-Röhrchen
Variables Gestell für konische 50-ml-Röhrchen
Verstellbares Röhrchengestell
Abmessungen (L x B):
140 x 140 mm
158 x 95 mm
18 x 18 in. (45,7 x 45,7 cm)
21 x 30 mm
24 x 30 mm
27 x 22 mm
350 x 240 mm
360 x 300 mm
40 x 14 mm
40 x 16 mm
40 x 16 mm
40 x 18 mm
428 x 295 mm
450 x 400 mm
720 x 440 mm
900 x 540 mm
Nicht zutreffend
Dimensione della confezione:
1 Einheit
1 Stück
| Codice prodotto. | Produkttyp | Abmessungen (L x B) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15301135 | EU-Stecker | Nicht zutreffend | 1 Stück |
| 15391115 | Röhrchengestell | 40 x 14 mm | 1 Stück |
| 17594865 | Schüttler-Plattform | 18 x 18 in. (45,7 x 45,7 cm) | 1 Stück |
| 30280797 | Festes Röhrchengestell | 27 x 22 mm | 1 Einheit |
| 15301125 | Röhrchengestell | 40 x 16 mm | 1 Stück |
| 30280795 | Verstellbares Röhrchengestell | 40 x 16 mm | 1 Einheit |
| 15311125 | Röhrchengestell | 40 x 14 mm | 1 Stück |
| 30280800 | Verstellbares Röhrchengestell | 40 x 18 mm | 1 Einheit |
| 15321125 | Röhrchengestell | 40 x 16 mm | 1 Stück |
| 30280791 | Verstellbares Röhrchengestell | 27 x 22 mm | 1 Einheit |
| 15331125 | Universal-Plattform | 360 x 300 mm | 1 Stück |
| 30280794 | Variables Gestell für konische 50-ml-Röhrchen | 21 x 30 mm | 1 Einheit |
| 15341125 | Gummitabular | Nicht zutreffend | 1 Stück |
| 30280805 | Variables Gestell für konische 50-ml-Röhrchen | 24 x 30 mm | 1 Einheit |
| 15351125 | Mikrotiterplatten-Halter | Nicht zutreffend | 1 Stück |
| 30280798 | Federplattform | 900 x 540 mm | 1 Einheit |
| 15361125 | Federdrahtgestell | 350 x 240 mm | 1 Stück |
| 30280790 | Federplattform | 720 x 440 mm | 1 Einheit |
| 15371125 | Klebematte | 140 x 140 mm | 1 Stück |
| 30280793 | Federplattform | 350 x 240 mm | 1 Einheit |
| 15381125 | Kontrollbox | 158 x 95 mm | 1 Stück |
| 30280801 | Federplattform | 450 x 400 mm | 1 Einheit |
| 15391125 | Allgemeiner Netzadapter | Nicht zutreffend | 1 Stück |
| 30280788 | Federplattform | 428 x 295 mm | 1 Einheit |
| 30280789 | Festes konisches Röhrchengestell | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 30280799 | Variables Gestell für konische 50-ml-Röhrchen | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 30280802 | Variables Gestell für konische 15-ml-Röhrchen | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15311135 | UK-Stecker | Nicht zutreffend | 1 Stück |
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15301135
Marca: Thermo Scientific™ 88881131
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Mit dem Zubehör für den Thermo Scientific™ CO2-resistenten Schüttler können Sie Zubehör verschiedener Größen auf einer Plattform kombinieren.
- Compatible with Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
- Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
Specifica
Specifica
| Produkttyp | EU-Stecker |
| Steckertyp | EU-Stecker |
| Abmessungen (L x B) | Nicht zutreffend |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CO2-beständiger Schüttler |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?