Learn More
- Home
- Products
- Schüttler
- Zubehör für Schüttler
- Thermo Scientific™ Racks und Zubehör für CO2-resistente Schüttler
Thermo Scientific™ Racks und Zubehör für CO2-resistente Schüttler
Artikelnummer. 30280789 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Produkttyp | Abmessungen (L x B) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 30280789 | Festes konisches Röhrchengestell | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15391115 | Röhrchengestell | 40 x 14 mm | 1 Stück |
| 17594865 | Schüttler-Plattform | 18 x 18 in. (45,7 x 45,7 cm) | 1 Stück |
| 30280797 | Festes Röhrchengestell | 27 x 22 mm | 1 Einheit |
| 15301125 | Röhrchengestell | 40 x 16 mm | 1 Stück |
| 30280795 | Verstellbares Röhrchengestell | 40 x 16 mm | 1 Einheit |
| 15311125 | Röhrchengestell | 40 x 14 mm | 1 Stück |
| 30280800 | Verstellbares Röhrchengestell | 40 x 18 mm | 1 Einheit |
| 15321125 | Röhrchengestell | 40 x 16 mm | 1 Stück |
| 30280791 | Verstellbares Röhrchengestell | 27 x 22 mm | 1 Einheit |
| 15331125 | Universal-Plattform | 360 x 300 mm | 1 Stück |
| 30280794 | Variables Gestell für konische 50-ml-Röhrchen | 21 x 30 mm | 1 Einheit |
| 15341125 | Gummitabular | Nicht zutreffend | 1 Stück |
| 30280805 | Variables Gestell für konische 50-ml-Röhrchen | 24 x 30 mm | 1 Einheit |
| 15351125 | Mikrotiterplatten-Halter | Nicht zutreffend | 1 Stück |
| 30280798 | Federplattform | 900 x 540 mm | 1 Einheit |
| 15361125 | Federdrahtgestell | 350 x 240 mm | 1 Stück |
| 30280790 | Federplattform | 720 x 440 mm | 1 Einheit |
| 15371125 | Klebematte | 140 x 140 mm | 1 Stück |
| 30280793 | Federplattform | 350 x 240 mm | 1 Einheit |
| 15381125 | Kontrollbox | 158 x 95 mm | 1 Stück |
| 30280801 | Federplattform | 450 x 400 mm | 1 Einheit |
| 15391125 | Allgemeiner Netzadapter | Nicht zutreffend | 1 Stück |
| 30280788 | Federplattform | 428 x 295 mm | 1 Einheit |
| 30280799 | Variables Gestell für konische 50-ml-Röhrchen | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15301135 | EU-Stecker | Nicht zutreffend | 1 Stück |
| 30280802 | Variables Gestell für konische 15-ml-Röhrchen | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15311135 | UK-Stecker | Nicht zutreffend | 1 Stück |
Artikelnummer. 30280789
Marke: Thermo Scientific™ 88881147
Beschreibung
Mit dem Zubehör für den Thermo Scientific™ CO2-resistenten Schüttler können Sie Zubehör verschiedener Größen auf einer Plattform kombinieren.
- Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
- Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Festes konisches Röhrchengestell |
| Abmessungen (L x B) | Nicht zutreffend |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers |
| Enthält | Fixed 50ml Conical Tube Rack |