Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle für Forma™ Tiefkühlgeräte der Serien 900, 7000 und TSE/TSD
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Mit diesen Thermo Scientific™ Gestellen für Tiefkühlgeräte Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD nutzen Sie den Stauraum in Ihren Ultratiefkühlgeräten maximal aus. Es stehen Gestelle mit Schubfächern, verstellbare Boxengestelle und Mikrotiterplattengestelle für Standard- oder Deepwell-Platten zur Verfügung.
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Specifications
Specifications
| Farbe | Silber |
| Aufnahmevermögen | Pckg. |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 20 Boxen/Gestell |
| Form | Rechteckig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific TDE and TSX Series |
| Breite (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 9,5 in. |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 26,3 in. |
| Tiefe (metrisch) | 66.8 cm |
| Show More |