Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle für Forma™ Tiefkühlgeräte der Serien 900, 7000 und TSE/TSD
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
3 Zoll Boxen (12/Rack)
Allgemeine Gefrierartikel
Boxen (2)
Mikrotiterplatten
Pckg.
Platten (36/Gestell)
Platten (56/Gestell)
Platten (84/Gestell)
Variabel
Positionen:
12 Schachteln/Rack
15 Boxen/Gestell
20 Boxen/Gestell
22 Boxen/Gestell
36 Stck./Gestell
56 Stck./Gestell
77 Platten/Gestell
84 Stck./Gestell
9 Boxen/Gestell
98 Mikroplatten mit Deckel, 119 Mikroplatten ohne Deckel und 35 Deepwell
Produkttyp:
2 in-Boxengestell mit herausziehbaren Einschüben
Gestell für Tiefkühlgerät
Gestell mit Gleiteinschüben
Gestell mit seitlichem Zugang
Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte)
Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte/Verriegelungsstange)
Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar)
Rack mit seitlichem Zugang (einstellbar)
Spezialgestell – Behälter mit 8 Fächern
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 in.-Boxen
3 in.-Boxen
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen
Standard- oder DeepWell Mikrotiterplatten
Standard-Mikrotiterplatte
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Gestellen für Tiefkühlgeräte Forma™ 900, 7000 und TSE/TSD nutzen Sie den Stauraum in Ihren Ultratiefkühlgeräten maximal aus. Es stehen Gestelle mit Schubfächern, verstellbare Boxengestelle und Mikrotiterplattengestelle für Standard- oder Deepwell-Platten zur Verfügung.
- Gestelle mit Gleiteinschüben
- Gestelle mit verstellbarem seitlichem Zugang
- Mikrotiterplatten-Racks in Standard- oder Deepwell-Formaten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar) |
| Farbe | Silber |
| Aufnahmevermögen | Boxen (2) |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 15 Boxen/Gestell |
| Einschübe | 5 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen |
| Breite (metrisch) | 14 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
| Höhe (metrisch) | 41,9 cm |
| Mehr anzeigen |