Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle und Einsätze für Thermo Scientific™ gekühlte und beheizte Umwälzthermostate
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Diese Gestelle und Einsätze aus Edelstahl sind für eine Vielzahl von Röhrchen geeignet und auf die Verwendung mit Thermo Scientific™ gekühlten und beheizten Umwälzthermostaten ausgelegt.
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Badtypen A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P |
| Typ | Gestell |
| Aufnahmevermögen | Schalen, Platten, Beutel, Hüllen |
| Material | Rostfreier Stahl |