Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle und Einsätze für Thermo Scientific™ gekühlte und beheizte Umwälzthermostate
Artikelnummer. 11668008 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Einsatz für Gestell
Gestell
Aufnahmevermögen:
100 x 10 mm-Röhrchen
13 x 25 mm-Röhrchen
20 x 16 mm-Röhrchen
39 x 10 mm-Röhrchen
60 x 16 mm-Röhrchen
8 x 25 mm-Röhrchen
Hängt vom Einsatz ab (separat erhältlich)
Schalen, Platten, Beutel, Hüllen
Zur Verwendung mit (Geräte):
Badtypen A25B, A40, S21, S30
Badtypen A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P
Badtypen S13, S12T, S15
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Typ Aufnahmevermögen Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11668008 Einsatz für Gestell 20 x 16 mm-Röhrchen Badtypen S13, S12T, S15 -
10048294 Einsatz für Gestell Hängt vom Einsatz ab (separat erhältlich) Badtypen A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P 1 Stück
11620961 Einsatz für Gestell 100 x 10 mm-Röhrchen Badtypen A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P 1 Stück
11960715 Einsatz für Gestell 60 x 16 mm-Röhrchen Badtypen A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P 1 Stück
10458434 Gestell Schalen, Platten, Beutel, Hüllen Badtypen A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P 1 Stück
11977274 Gestell Hängt vom Einsatz ab (separat erhältlich) Badtypen A25B, A40, S21, S30 1 Stück
11907284 Einsatz für Gestell 13 x 25 mm-Röhrchen Badtypen A25B, A40, S21, S30 -
11917284 Einsatz für Gestell Schalen, Platten, Beutel, Hüllen Badtypen A25B, A40, S21, S30 2 Stück
11680981 Einsatz für Gestell Hängt vom Einsatz ab (separat erhältlich) Badtypen S13, S12T, S15 1 Stück
11927284 Einsatz für Gestell 39 x 10 mm-Röhrchen Badtypen S13, S12T, S15 2 Stück
11947284 Einsatz für Gestell 8 x 25 mm-Röhrchen Badtypen S13, S12T, S15 2 Stück
11957284 Einsatz für Gestell Schalen, Platten, Beutel, Hüllen Badtypen S13, S12T, S15 2 Stück
12 options
Artikelnummer. 11668008
Marke: Thermo Scientific™ 1600085
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Gestelle und Einsätze aus Edelstahl sind für eine Vielzahl von Röhrchen geeignet und auf die Verwendung mit Thermo Scientific™ gekühlten und beheizten Umwälzthermostaten ausgelegt.
Diese Gestelle und Einsätze aus Edelstahl sind für eine Vielzahl von Röhrchen geeignet und auf die Verwendung mit Thermo Scientific™ gekühlten und beheizten Umwälzthermostaten ausgelegt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Badtypen S13, S12T, S15
Typ Einsatz für Gestell
Aufnahmevermögen 20 x 16 mm-Röhrchen
Material Rostfreier Stahl