Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle und Einsätze für Thermo Scientific™ gekühlte und beheizte Umwälzthermostate
Artikelnummer. 11927284 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Einsatz für Gestell
Gestell
Aufnahmevermögen:
100 x 10 mm-Röhrchen
13 x 25 mm-Röhrchen
20 x 16 mm-Röhrchen
39 x 10 mm-Röhrchen
60 x 16 mm-Röhrchen
8 x 25 mm-Röhrchen
Hängt vom Einsatz ab (separat erhältlich)
Schalen, Platten, Beutel, Hüllen
Zur Verwendung mit (Geräte):
Badtypen A25B, A40, S21, S30
Badtypen A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P
Badtypen S13, S12T, S15
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11927284
Marke: Thermo Scientific™ 1600084
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Gestelle und Einsätze aus Edelstahl sind für eine Vielzahl von Röhrchen geeignet und auf die Verwendung mit Thermo Scientific™ gekühlten und beheizten Umwälzthermostaten ausgelegt.
Diese Gestelle und Einsätze aus Edelstahl sind für eine Vielzahl von Röhrchen geeignet und auf die Verwendung mit Thermo Scientific™ gekühlten und beheizten Umwälzthermostaten ausgelegt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Badtypen S13, S12T, S15
Typ Einsatz für Gestell
Aufnahmevermögen 39 x 10 mm-Röhrchen
Material Rostfreier Stahl