Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle und Einsätze für Thermo Scientific™ gekühlte und beheizte Umwälzthermostate
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Einsatz für Gestell
Gestell
Aufnahmevermögen:
100 x 10 mm-Röhrchen
13 x 25 mm-Röhrchen
20 x 16 mm-Röhrchen
39 x 10 mm-Röhrchen
60 x 16 mm-Röhrchen
8 x 25 mm-Röhrchen
Hängt vom Einsatz ab (separat erhältlich)
Schalen, Platten, Beutel, Hüllen
Zur Verwendung mit (Geräte):
Badtypen A25B, A40, S21, S30
Badtypen A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P
Badtypen S13, S12T, S15
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
Diese Gestelle und Einsätze aus Edelstahl sind für eine Vielzahl von Röhrchen geeignet und auf die Verwendung mit Thermo Scientific™ gekühlten und beheizten Umwälzthermostaten ausgelegt.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Badtypen S13, S12T, S15 |
| Typ | Einsatz für Gestell |
| Aufnahmevermögen | 8 x 25 mm-Röhrchen |
| Material | Rostfreier Stahl |