Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle und Einsätze für Thermo Scientific™ gekühlte und beheizte Umwälzthermostate
Artikelnummer. 11977274 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Einsatz für Gestell
Gestell
Aufnahmevermögen:
100 x 10 mm-Röhrchen
13 x 25 mm-Röhrchen
20 x 16 mm-Röhrchen
39 x 10 mm-Röhrchen
60 x 16 mm-Röhrchen
8 x 25 mm-Röhrchen
Hängt vom Einsatz ab (separat erhältlich)
Schalen, Platten, Beutel, Hüllen
Zur Verwendung mit (Geräte):
Badtypen A25B, A40, S21, S30
Badtypen A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P
Badtypen S13, S12T, S15
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Aufnahmevermögen Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11977274 Gestell Hängt vom Einsatz ab (separat erhältlich) Badtypen A25B, A40, S21, S30 1 Stück
10048294 Einsatz für Gestell Hängt vom Einsatz ab (separat erhältlich) Badtypen A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P 1 Stück
11620961 Einsatz für Gestell 100 x 10 mm-Röhrchen Badtypen A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P 1 Stück
11960715 Einsatz für Gestell 60 x 16 mm-Röhrchen Badtypen A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P 1 Stück
10458434 Gestell Schalen, Platten, Beutel, Hüllen Badtypen A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P 1 Stück
11907284 Einsatz für Gestell 13 x 25 mm-Röhrchen Badtypen A25B, A40, S21, S30 -
11917284 Einsatz für Gestell Schalen, Platten, Beutel, Hüllen Badtypen A25B, A40, S21, S30 2 Stück
11680981 Einsatz für Gestell Hängt vom Einsatz ab (separat erhältlich) Badtypen S13, S12T, S15 1 Stück
11927284 Einsatz für Gestell 39 x 10 mm-Röhrchen Badtypen S13, S12T, S15 2 Stück
11668008 Einsatz für Gestell 20 x 16 mm-Röhrchen Badtypen S13, S12T, S15 -
11947284 Einsatz für Gestell 8 x 25 mm-Röhrchen Badtypen S13, S12T, S15 2 Stück
11957284 Einsatz für Gestell Schalen, Platten, Beutel, Hüllen Badtypen S13, S12T, S15 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11977274 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 1600079
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Gestelle und Einsätze aus Edelstahl sind für eine Vielzahl von Röhrchen geeignet und auf die Verwendung mit Thermo Scientific™ gekühlten und beheizten Umwälzthermostaten ausgelegt.
Diese Gestelle und Einsätze aus Edelstahl sind für eine Vielzahl von Röhrchen geeignet und auf die Verwendung mit Thermo Scientific™ gekühlten und beheizten Umwälzthermostaten ausgelegt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Badtypen A25B, A40, S21, S30
Typ Gestell
Aufnahmevermögen Hängt vom Einsatz ab (separat erhältlich)
Material Rostfreier Stahl