Learn More
RAD 140, TRC
Artikelnummer. 30007133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007133 2.5 mg 2.50 Milligramm
30004947 10 mg 10 Milligramm
30004078 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007133 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR0200502.5MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1182367-47-0
Summenformel C20H16ClN5O2
Molekulargewicht (g/mol) 393.8
Synonym Testolone
IUPAC-Name 2-Chloro-4-[[(1R,2S)-1-[5-(4-Cyanophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-2-Hydroxypropyl]-Amino]-3-Methylbenzonitril
SMILES C[C@H](O)[C@](NC1=C(C)C(Cl)=C(C#N)C=C1)([H])C2=NN=C(C3=CC=C(C#N)C=C3)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RAD140
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H16ClN5O2/c1-11-16(8-7-15(10-23)17(11)21)24-18(12(2)27)20-26-25-19(28-20)14-5-3-13(9-22)4-6-14/h3-8,12,18,24,27H,1-2H3/t12-,18+/m0/s1
Formelmasse 393.0993
Reinheit (%) >95%