missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rad50 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00 € - 560.70 €
Spezifikation
| Antigen | Rad50 |
|---|---|
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18126728
|
Novus Biologicals
NBP2-47316 |
0.1 mL |
593.00 € 560.70 € / 0.10 Milliliter Sparen 32.30 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18653096
|
Novus Biologicals
NBP2-47316-25ul |
25 μL |
369.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Rad50 Polyclonal specifically detects Rad50 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| Rad50 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination, Non homologous end joining | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 10111 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ELREPQFRDAEEKYREMMIVMRTTELVNKDLDIYYKTLDQAIMKFHSMKMEEINKIIRDLWRSTYRGQDIEYIEIRSDADENVSASDKRRNYNYRVV | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| DNA repair protein RAD50, EC 3.6, EC 3.6.1.15, EC 3.6.3, EC 3.6.3.27, hRAD50, NBSLD, RAD50 (S. cerevisiae) homolog, RAD50 homolog (S. cerevisiae), RAD502, RAD50-2 | |
| RAD50 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts