missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rad51 Rabbit anti-Human, Clone: S04-3C6, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-7249366 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18313705 25 μg 25 Mikroliter
18313767 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18313705

Marke: Novus Biologicals NBP31496825UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Rad51 Monoclonal antibody specifically detects Rad51 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Rad51
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon S04-3C6
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50nM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA with 0.01% Sodium Azide
Gen-Alias BRCC5, HRAD51, HsRAD51, HsT16930, RAD51 (S. cerevisiae) homolog (E coli RecA homolog), RAD51 homolog (RecA homolog, E. coli) (S. cerevisiae), RAD51 homolog A, RAD51ABRCA1/BRCA2-containing complex, subunit 5, RAD51L3, RecA, E. coli, homolog of, RECADNA repair protein RAD51 homolog 1, RecA-like protein, recombination protein A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human Rad51 (Uniprot#: Q06609)
Reinigungsverfahren Affinity-purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, DNA Repair, Homologous Recombination, modENCODE Antibodies
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5888
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.