Learn More
Novus Biologicals™ RAD51AP1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forschungskategorie | DNA Repair, Homologous Recombination |
| Ziel | RAD51AP1 |
| Synonym | PIR51RAD51-interacting protein, RAD51 associated protein 1, RAD51-associated protein 1 |
| Gensymbol | RAD51AP1 |