Learn More
RAD52 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18691112 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
0.02 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18691112 0.02 mL 0.02 Milliliter
18627342 0.1 mL 0.01 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18691112
Marke: Novus Biologicals NBP2951950.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
RAD52 Polyclonal antibody specifically detects RAD52 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RAD52
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:1000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias DNA repair protein RAD52 homolog, RAD52 (S. cerevisiae) homolog, RAD52 homolog (S. cerevisiae), recombination protein RAD52, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.23
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 125-418 of human RAD52 (NP_602296.2). GYGVSEGLKSKALSLEKARKEAVTDGLKRALRSFGNALGNCILDKDYLRSLNKLPRQLPLEVDLTKAKRQDLEPSVEEARYNSCRPNMALGHPQLQQVTSPSRPSHAVIPADQDCSSRSLSSSAVESEATHQRKLRQKQLQQQFRERMEKQQVRVSTPSAEKSEAAPPAPPVTHSTPVTVSEPLLEKDFLAGVTQELIKTLEDNSEKWAVTPDAGDGVVKPSSRADPAQTSDTLALNNQMVTQNRTPHSVCHQKPQAKSGSWDLQTYSADQRTTGNWESHRKSQDMKKRKYDPS
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, DNA Repair, Homologous Recombination
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5893
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG