missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
RAD54L Monoclonal specifically detects RAD54L in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | RAD54L |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | Rad54 4E3/1 |
| Konjugat | Biotin |
| Verdünnung | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Zusammensetzung | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Gen-Alias | EC 3.6.1, hHR54EC 3.6.4.-, HR54, hRAD54HRAD54, RAD54 (S.cerevisiae)-like, RAD54 homolog, RAD54ADNA repair and recombination protein RAD54-like, RAD54-like (S. cerevisiae) |
| Gensymbole | RAD54L |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?