Learn More
RAD54L Antibody (Rad54 4E3/1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200076447 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18564343 0.1 mg 0.10 Milligramm
18575800 0.025 mg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18564343
Marke: Novus Biologicals NB11013364
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
RAD54L Monoclonal antibody specifically detects RAD54L in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RAD54L
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon Rad54 4E3/1
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 3.6.1, hHR54EC 3.6.4.-, HR54, hRAD54HRAD54, RAD54 (S.cerevisiae)-like, RAD54 homolog, RAD54ADNA repair and recombination protein RAD54-like, RAD54-like (S. cerevisiae)
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human RAD54L protein
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet DNA Repair, Homologous Recombination
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8438
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1