Learn More
RAD54L Antibody (Rad54 4E3/1), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NB110-13364H
Artikelnummer. 18206395
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00 €
    472.50 € / 0.10 Milliliter
    Sparen 27.50 €
    5% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
RAD54L Monoclonal specifically detects RAD54L in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RAD54L
Monoclonal
HRP
PBS with No Preservative
RAD54L
Full length human RAD54L protein
0.1 mL
DNA Repair, Homologous Recombination
8438
Store at 4C in the dark.
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry
Rad54 4E3/1
Western Blot, Immunohistochemistry
EC 3.6.1, hHR54EC 3.6.4.-, HR54, hRAD54HRAD54, RAD54 (S.cerevisiae)-like, RAD54 homolog, RAD54ADNA repair and recombination protein RAD54-like, RAD54-like (S. cerevisiae)
Mouse
Protein A purified