missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rad9 Antibody (93A535), DyLight 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18208870 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18208870 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18208870

Marke: Novus Biologicals NB12013600V

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Rad9 Monoclonal specifically detects Rad9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Rad9
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 93A535
Konjugat DyLight 405
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Gen-Zugriffsnummer Q99638
Gen-Alias cell cycle checkpoint control protein RAD9A, DNA repair exonuclease rad9 homolog A, EC 3.1.11.2, hRAD9, RAD9, RAD9 (S. pombe) homolog, RAD9 homolog A (S. pombe)
Gensymbole RAD9A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen The antibody was raised against fusion protein of human full length Rad9.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Checkpoint signaling, Chromatin Research, DNA Repair, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5883
Testspezifität In recombinant Rad9, a ∼50 kDa band is observed.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.