missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Rad9 Monoclonal specifically detects Rad9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Rad9 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 93A535 |
| Konjugat | DyLight 550 |
| Verdünnung | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Gen-Zugriffsnummer | Q99638 |
| Gen-Alias | cell cycle checkpoint control protein RAD9A, DNA repair exonuclease rad9 homolog A, EC 3.1.11.2, hRAD9, RAD9, RAD9 (S. pombe) homolog, RAD9 homolog A (S. pombe) |
| Gensymbole | RAD9A |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?