missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ RadEye™ Messgeräte der G-Serie für die Personen-Dosisrate

Artikelnummer. 18896448 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
RadEye G mit schwarzem Etikett
RadEye G-10 -Ex mit orangefarbenem Etikett
RadEye G-10 PTB-typgeprüfte Version
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
18896448 RadEye G mit schwarzem Etikett 1 Stück
15370166 RadEye G-10 -Ex mit orangefarbenem Etikett -
16683702 RadEye G-10 PTB-typgeprüfte Version -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18896448 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 4250674
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erkennen und messen Sie selbst kleinste Änderungen bei Gamma- und Dosisratenmessungen mit der intrinsisch sicheren Thermo Scientific™ RadEye™ G Serie von persönlichen Strahlungsdetektoren.

Kontinuierliche Überwachung Ihrer Strahlenexposition in nuklearen oder radiologischen Notfällen Die persönlichen Strahlungsdetektoren der Thermo Scientific™ RadEye™ G-Serie bieten Ersthelfern schnelle, zuverlässige Gamma- und Dosisleistungsmesswerte. Diese leichten, handlichen Geigerzähler erkennen und messen sehr geringe Gamma-Energien; selbst kleinste Änderungen der Strahlungsraten werden sofort angezeigt, gleichzeitig werden zufällig auftretende Schwankungen unterdrückt. Für Hazmat-Teams, die explosionsfähige Atmosphären untersuchen, erfüllen eigensichere RadEye G-Modelle die neuesten ATEX-Normen.

  • Die menügesteuerte Schnittstelle kann für die Anwendung optimiert werden
  • Großes, klares, hintergrundbeleuchtetes Display für fehlerfreie Messwerte
  • Ausführungen mit hoher Reichweite für hohe Rückdrehzahlen bis 300 R/h (3 Sv/h)
  • Eigensichere Ausführungen für potenziell explosive Umgebungen
  • Große, energiekompensierte GM-Röhrchen zur präzisen Dosisleistungsmessung von Gamma- und Röntgenstrahlung
  • Hohe Empfindlichkeit gegenüber niederenergetischer Gammastrahlung in extremen Umgebungen
  • Robustes stoßfestes Design
  • 900 Betriebsstunden mit 2 AAA-Batterien
  • Die helle LED ermöglicht den Betrieb in Rauch und Dunkelheit
  • Eine Schnellstart- und vier erweiterte Tasten – einfach zu bedienender Alarmrelaisausgang – zur Bereichsüberwachung
  • Übertrifft den ANSI N42.33-Standard
  • Eigensicher, ATEX-zertifiziert
  • Die Datenanalyse kann über eine optionale Windows™-basierte PC-Software und ein mitgeliefertes Lesegerät erfolgen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung RadEye G mit schwarzem Etikett
Abmessungen (L x B x H) 9.6 x 3.1 x 6.1 cm (3.78 x 1.25 x 2.4 in.)
Schutzgrad IP 65 gemäß EN 60529
Energiebereich 45 keV to 1.3 MeV (+/-30%)
Akkutyp 2 AAA
Produkttyp Personal Dose Rate Meter
Messbereich 50 µR/h to 10 R/h
Detektortyp energiekompensiertes Geiger-Müller-Zählrohr
Schwellenwert für Messbereichsüberschreitung 1000 R/h
Zählrate For Cs-137 (66 keV): 1.7 cps per μSv/h
Gewicht (metrisch) 0.18 kg
Einheiten R and R/h
Akkulaufzeit 900 hr.
Grenzwert für Dosisrate 10 R/h
Gewicht (angloamerikanisch) 0.41 lb.
Dosisbereich up to 1000 R
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.