Learn More
Shamrock™ Warnband für radioaktive Gefahren
Artikelnummer. 11725773
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Rot
Rot, Gelb
Packungsgröße:
12 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11725773 Gelb 12 Meter
11795763 Rot, Gelb 12 Meter
11715773 Rot 12 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11725773 Lieferant Shamrock™ Lieferanten-Nr. SRA2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.95 €
    19.54 € / 12 Meter
    Sparen 7.41 €
    27% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Farbe Gelb
Produkttyp Warnband für radioaktive Gefahren
Menge Je 1
Abmessungen (L x B) 12 x 25 mm
Länge (metrisch) 12 mm
Breite (metrisch) 25 mm