missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Radixin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1420)
Beschreibung
Radixin Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
Radixin is a cytoskeletal protein that may be important in linking actin to the plasma membrane. It is highly similar in sequence to both ezrin and moesin. The radixin gene has been localized by fluorescence in situ hybridization to 11q23. A truncated version representing a pseudogene (RDXP2) was assigned to Xp21.3. Another pseudogene that seemed to lack introns (RDXP1) was mapped to 11p by Southern and PCR analyses. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, May 2012].
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Radixin |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 24GB1420 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | Rdx |
| Gen-Zugriffsnummer | P26043, P35241 |
| Gen-Alias | AA516625; DFNB24; ESP10; radixin; radixin isoform; Rdx |
| Gensymbole | Rdx |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?