Learn More
RAGEF2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen RAGEF2
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30231167
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35727-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30232081
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35727-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
RAGEF2 Polyclonal antibody specifically detects RAGEF2 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
RAGEF2
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Signal Transduction
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
51735
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Mouse, Rat
DKFZp667N084, DKFZp686I15116, KIA001LB, PDZ domain-containing guanine nucleotide exchange factor 2, PDZ domain-containing guanine nucleotide exchange factor I, PDZ-GEF2RA-GEF-2PDZGEF2PDZ domain containing guanine nucleotide exchange factor (GEF) 2, RAGEF2, Rap guanine nucleotide exchange factor (GEF) 6, rap guanine nucleotide exchange factor 6
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 145-240 of human RAGEF2 (NP_001157858).,, Sequence:, INYKGERQTITDDVEVNSYLSLPADLTKMHLTENPHPQVTHVSSSQSGCSIASDSGSSSLSDIYQATESEVGDVDLTRLPEGPVDSEDDEEEDEEI
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.