missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ RAI1 Monoclonal Antibody (6H5)

Beschreibung
Peptide Sequence: MQSFRERCGF HGKQQNYQQT SQETSRLENY RQPSQAGLSC DRQRLLAKDY YNPQPYPSYE GGAGTPSGTA AAVAADKYHR GSKALPTQQG LQGRPAFPGY G.
This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. It is highly similar to its mouse counterpart and is expressed at high levels mainly in neuronal tissues. The protein encoded by this gene includes a polymorphic polyglutamine tract in the N-terminal domain. Expression of the mouse counterpart in neurons is induced by retinoic acid. This gene is associated with both the severity of the phenotype and the response to medication in schizophrenic patients.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | RAI1 |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 6H5 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with no preservative; pH 7.4 |
| Gen | RAI1 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q7Z5J4 |
| Gen-Alias | Gt1; Kiaa1820; RAI1; retinoic acid induced 1; retinoic acid-induced protein 1; SMCR; Smith-Magenis syndrome chromosome region; SMS |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?