Learn More
Vitlab™ Graduierter Messbecher mit erhabener Skala
Product Code. 10139110
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Unit Size:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Product Code. 10139110
Brand: Vitlab™ 441941
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Diese Becher aus Polypropylen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. VITLAB™ Messbecher mit erhabener Graduierung sind mit einem stabilen, ergonomisch geformten Griff und einer leicht ablesbaren, eingeprägten blauen Skala versehen. Der Auslauf ist so konzipiert, dass er korrekt und präzise funktioniert; unerwünschtes Tropfen ist praktisch ausgeschlossen.
  • Messbecher aus hochtransparentem Polypropylen
  • Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
  • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
Specifications
Farbe Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 91 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material PP (Polypropylen)
Höhe (metrisch) 133 mm
Menge 12 Packung
Typ Messbecher
Autoklavierbar Ja
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN EN 285
Scale Erhöhte Skala
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado