Learn More
Vitlab™ Graduierter Messbecher mit erhabener Skala
Artikelnummer. 10528071
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10528071
Marke: Vitlab™ 445941
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Becher aus Polypropylen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. VITLAB™ Messbecher mit erhabener Graduierung sind mit einem stabilen, ergonomisch geformten Griff und einer leicht ablesbaren, eingeprägten blauen Skala versehen. Der Auslauf ist so konzipiert, dass er korrekt und präzise funktioniert; unerwünschtes Tropfen ist praktisch ausgeschlossen.
  • Messbecher aus hochtransparentem Polypropylen
  • Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
  • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
Spezifikation
Farbe Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 210 mm
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Material PP (Polypropylen)
Höhe (metrisch) 270 mm
Menge 6/Packung
Typ Messbecher
Autoklavierbar Ja
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN EN 285
Scale Erhöhte Skala