Learn More
Vitlab™ Graduierter Messbecher mit erhabener Skala
Beschreibung
- Messbecher aus hochtransparentem Polypropylen
- Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Transparent |
| Außendurchmesser (metrisch) | 150 mm |
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Höhe (metrisch) | 215 mm |
| Menge | 6/Packung |
| Typ | Messbecher |
| Autoklavierbar | Ja |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 285 |
| Mehr anzeigen |