Learn More
Vitlab™ Graduierter Messbecher mit erhabener Skala
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Messbecher aus hochtransparentem Polypropylen
- Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Transparent |
| Außendurchmesser (metrisch) | 91 mm |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Höhe (metrisch) | 133 mm |
| Menge | 12 Packung |
| Typ | Messbecher |
| Autoklavierbar | Ja |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 285 |
| Mehr anzeigen |