Learn More
Grant Instruments™ Hochregal für Wasserbäder ohne Umwälzung
Click to view available options
Typ:
Einlegeboden für 12 l-Tanks
Einlegeboden für 18 l-Tanks
Einlegeboden für 26 l-Tanks
Einlegeboden für 34 l-Tanks
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Bietet Platz für flache Gefäße.Grant Instruments™ Erhöhte Regale für ungerührte Wasserbäder eignen sich für den Einsatz mit zahlreichen anderen Grant Heizthermostaten und beheizten Umwälzbädern.
- Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, die zu Ihrem Tank passen.
- Zur Verwendung mit Edelstahl- und Kunststofftank-Modellen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Grant Beheizte Umwälzbäder |
| Typ | Einlegeboden für 26 l-Tanks |
| Höhe (metrisch) | 45 oder 135 mm |