Beschreibung
The Raji Whole Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - Human Tumor Cell Line: Raji |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Wirtsspezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Produktlinie | Novus |
| Protein State | Native |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Tissue | Blood Lymph |
Nur für Forschungszwecke