Learn More
asecos™ G-ULTIMATE-90 Gasflaschengehäuse
Artikelnummer. 11999626 Alle ansehen asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11999626 Grau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11999626 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 3068900130691
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das G-ULTIMATE-90 Gaszylindergehäuse ist robust aus pulverbeschichtetem Blech gefertigt. Es ermöglicht eine einfache Bodenausrichtung und Montage von Rohren und Gasarmaturen und wird nach strengeren GS-Prinzipien getestet.
  • Modell: G90.145.060
  • Feuerfest (90 Min.)
  • Typgeprüft gemäß EN 14470-2
  • Konform gemäß DIN EN 16121/16122
  • GS-zertifiziert
  • CE-konform
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) 615 mm
Ausführung der Tür Verriegelung
Außenhöhe (metrisch) 1450 mm
Tragkraft 2 x 10 l
Außenbreite (metrisch) 600 mm
Farbe Grau
Material Stahlblech
Produkttyp Gasflaschenschrank